Få mere at vide
Azlon™ LDPE runde dispenseringsflasker med drejedyse
Artikelnummer. 10411055
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10411055 60 mL Pakke med 10
10349794 30 mL Pakke med 10
10399504 150 mL Pakke med 10
12559185 250 mL Pakke med 10
12569185 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10411055 Leverandør Azlon Leverandørnr. BGE520P
Velegnet til brug som dråbe- eller vaskeflaske og til dispensering af geler
    • Runde LDPE-flasker monteret med drejelig dyselukning
    • Dysen trækkes tilbage i hætten for at forsegle flasken
    • Fås i bulkpakninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 10
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 79 mm
Diameter (metrisk) 40 mm
Lukketype Drejelig dyse