Få mere at vide
Azlon™ LDPE runde dispenseringsflasker med drejedyse
Beskrivelse
Velegnet til brug som dråbe- eller vaskeflaske og til dispensering af geler
- Runde LDPE-flasker monteret med drejelig dyselukning
- Dysen trækkes tilbage i hætten for at forsegle flasken
- Fås i bulkpakninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 59 mm |
| Lukketype | Drejelig dyse |