Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning
Artikelnummer. 10709385
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10709385 60 mL Pakke med 10
12054827 30 mL Pakke med 10
12084747 150 mL Pakke med 10
12084707 250 mL Pakke med 10
10044804 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10709385 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BGE820PNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    122.93 DKK / Pakke med 10
    Spare 27.07 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Bruges som dråbe- eller dispenseringsflaske. Azlon™ LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning har en lukket hætte og kan skæres til for at justere flowhastigheden.
Bruges som dråbe- eller dispenseringsflaske. AzlonTM LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning har en lukket hætte og kan skæres til for at justere flowhastigheden.
  • Runde LDPE-flasker monteret med tuddråbelukning
  • God modstandsdygtighed over for kemiske angreb
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Anvendes som dråbe- eller dispenseringsflaske
Inkluderer Sprøjtende dropper lukning
Materiale LDPE
Mængde 10/PK
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 109 mm
Til brug med (udstyr) Anvendes som dråbe- eller dispenseringsflaske
Højde (engelsk) 4,21 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28/R4
Diameter (metrisk) 40 mm
Lukketype Udsprøjtet skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Form Rund
Produkttype Udleveringsflaske