Få mere at vide
Azlon™ LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning
Artikelnummer. 10044804
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10044804
Brand: Azlon BGE836PNC
Bruges som dråbe- eller dispenseringsflaske. Azlon™ LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning har en lukket hætte og kan skæres til for at justere flowhastigheden.
Bruges som dråbe- eller dispenseringsflaske. AzlonTM LDPE runde flasker med sprøjtet dråbelukning har en lukket hætte og kan skæres til for at justere flowhastigheden.
  • Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
  • Good resistance to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16.91 oz.
Farve Clear
Til brug med (applikation) Used as a dropping or dispensing bottle
Inkluderer Spouted dropper closure
Materiale LDPE
Mængde Shrink-wrapped pack
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Form Round
Højde (metrisk) 194 mm
Produkttype Round Bottle
Til brug med (udstyr) Used as a Dropping or Dispensing Bottle
Højde (engelsk) 7.64 in.
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28/R4
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Spouted Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen Yes