Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
Brand: Azlon BNL0060P
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Good general chemical resistance
Tekniske data
| 60 mL | |
| LDPE | |
| Bulk | |
| Narrow | |
| 79 mm | |
| Screw Cap |
| Translucent | |
| 800 | |
| 800/Pk. | |
| Round | |
| 40 mm |