Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Artikelnummer. 15747997
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Product Code. 15747997
missing translation for 'mfr': Azlon BNL2000P
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
  • Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
  • Good general chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Translucent
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 30
Emballage Bulk
Mængde 30/Pk.
Mund Narrow
Form Round
Højde (metrisk) 237 mm
Diameter (metrisk) 120 mm
Lukketype Screw Cap