Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Good general chemical resistance
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 60 |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 60/Pk. |
| Mund | Narrow |
| Form | Round |
| Højde (metrisk) | 202 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |
| Vis mere |