Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Artikelnummer. 12541446
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12541446
Brand: Azlon BNL0100PN
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
  • Gennemsigtige, fleksible LDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
  • God generel kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 22 mm
Til brug med (applikation) En bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning
Inkluderer Skruelåg
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 18mm
Mængde 10 Pakke
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 89 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg