Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Gennemsigtige, fleksible LDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
- God generel kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 10/PK |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Vis mere |