Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Vask flasker
- Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Artikelnummer. 11343514
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Inkluderer:
Arabisk, fransk, engelsk etiket
Engelsk, fransk, tysk, spansk label
Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket
Norsk, hollandsk, svensk, engelsk label
Russisk, polsk, tysk, engelsk etiket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etiket | Lukningsfarve | Inkluderer | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11343514 | 500 mL | Ethanol | Orange | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12580446 | 250 mL | Ethanol | Orange | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 11946815 | 250 mL | Metanol | Grøn | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12166220 | 250 mL | Vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12570446 | 250 mL | Acetone | Rød | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12186220 | 250 mL | Isopropanol | Blå | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12560446 | 250 mL | Deioniseret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12106230 | 250 mL | IMS | Gul | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12550446 | 250 mL | Destilleret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 11966815 | 500 mL | Acetone | Rød | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10233610 | 500 mL | Metanol | Grøn | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | - |
| 10529950 | 500 mL | Vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10690121 | 500 mL | Isopropanol | Blå | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10203370 | 500 mL | Deioniseret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10293700 | 500 mL | IMS | Gul | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10191740 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12347522 | 500 mL | Vand | Hvid | Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
| 12327522 | 500 mL | Deioniseret vand | Hvid | Norsk, hollandsk, svensk, engelsk label | Pakke med 5 |
| 12317522 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket | - |
| 15347037 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Russisk, polsk, tysk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
| 15397037 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Arabisk, fransk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Artikelnummer.
11343514
Leverandør
Azlon™
Leverandørnr.
WGW541PML
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
DWK Life Sciences – Uundværlige produkter til hverdagen
Brug rabatkode 27957
Brug rabatkode 27957
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
249.89 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27957" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27957" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
- Flersprogede vaskeflasker med bred hals
- Uudsletteligt trykt
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Uudsletteligt trykt på norsk, hollandsk, svensk og engelsk |
| Inkluderer | Engelsk, fransk, tysk, spansk label |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 5/PK |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til 80 °C |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Lukketype | Ikke-ventilerende hætte |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Flersproget vaskeflaske med tryk |
| Vis mere Vis mindre |