Få mere at vide
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Artikelnummer. 10203370
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
White
Inkluderer:
Arabic, French, English Label
Blå polypropylen lukning
English, French, German, Spanish Label
Grøn polypropylen lukning
Gul polypropylen lukning
Hvid polypropylen lukning
Orange polypropylen lukning
Rød polypropylen lukning
Russian, Polish, German, English Label
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Lukningsfarve Inkluderer Pakningsstørrelse
10203370 500 mL Deioniseret vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
12580446 250 mL Ethanol Orange Orange polypropylen lukning Pakke med 5
11946815 250 mL Metanol Grøn Grøn polypropylen lukning Pakke med 5
12166220 250 mL Vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
12570446 250 mL Acetone Rød Rød polypropylen lukning Pakke med 5
12186220 250 mL Isopropanol Blå Blå polypropylen lukning Pakke med 5
12560446 250 mL Deioniseret vand Hvid English, French, German, Spanish Label Pakke med 5
12106230 250 mL IMS Gul Gul polypropylen lukning Pakke med 5
12550446 250 mL Destilleret vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
11966815 500 mL Acetone Rød Rød polypropylen lukning Pakke med 5
10233610 500 mL Metanol Grøn Grøn polypropylen lukning -
10529950 500 mL Vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
11343514 500 mL Ethanol Orange Orange polypropylen lukning Pakke med 5
10690121 500 mL Isopropanol Blå Blå polypropylen lukning Pakke med 5
10293700 500 mL IMS Gul Gul polypropylen lukning Pakke med 5
10191740 500 mL Destilleret vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
12347522 500 mL Vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
12327522 500 mL Deioniseret vand Hvid Hvid polypropylen lukning Pakke med 5
12317522 500 mL Destilleret vand Hvid Hvid polypropylen lukning -
15347037 500 mL Destilleret vand White Russian, Polish, German, English Label Pakke med 5
15397037 500 mL Destilleret vand White Arabic, French, English Label Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10203370 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW603PML
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
  • Flersprogede vaskeflasker med bred hals
  • Uudsletteligt trykt
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Hvid polypropylen lukning
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 163 mm
Kemisk etiket Deioniseret vand
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Ikke-ventilerende hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Form Cylindrisk
Engangs Reusable
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk