Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Vask flasker
- Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Artikelnummer. 10191740
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Inkluderer:
Arabisk, fransk, engelsk etiket
Engelsk, fransk, tysk, spansk label
Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket
Norsk, hollandsk, svensk, engelsk label
Russisk, polsk, tysk, engelsk etiket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etiket | Lukningsfarve | Inkluderer | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10191740 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12580446 | 250 mL | Ethanol | Orange | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 11946815 | 250 mL | Metanol | Grøn | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12166220 | 250 mL | Vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12570446 | 250 mL | Acetone | Rød | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12186220 | 250 mL | Isopropanol | Blå | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12560446 | 250 mL | Deioniseret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12106230 | 250 mL | IMS | Gul | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12550446 | 250 mL | Destilleret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 11966815 | 500 mL | Acetone | Rød | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10233610 | 500 mL | Metanol | Grøn | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | - |
| 10529950 | 500 mL | Vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 11343514 | 500 mL | Ethanol | Orange | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10690121 | 500 mL | Isopropanol | Blå | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10203370 | 500 mL | Deioniseret vand | Hvid | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 10293700 | 500 mL | IMS | Gul | Engelsk, fransk, tysk, spansk label | Pakke med 5 |
| 12347522 | 500 mL | Vand | Hvid | Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
| 12327522 | 500 mL | Deioniseret vand | Hvid | Norsk, hollandsk, svensk, engelsk label | Pakke med 5 |
| 12317522 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Norsk, dansk, svensk, engelsk etiket | - |
| 15347037 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Russisk, polsk, tysk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
| 15397037 | 500 mL | Destilleret vand | Hvid | Arabisk, fransk, engelsk etiket | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Artikelnummer.
10191740
Leverandør
Azlon™
Leverandørnr.
WGW601PML
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Brug rabatkode 27997
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
275.07 DKK valid until 2026-11-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
- Flersprogede vaskeflasker med bred hals
- Uudsletteligt trykt
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk |
| Inkluderer | Engelsk, fransk, tysk, spansk label |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 5/PK |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til 80 °C |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etiket | Destilleret vand |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Lukketype | Ikke-ventilerende hætte |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Flersproget vaskeflaske med tryk |
| Vis mere Vis mindre |