Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med en dampudluftningsventil for at forhindre dryp
- Uudsletteligt trykt på op til fire sprog med fire tilgængelige sprogkombinationer
- Valg af fem opløsningsmiddeletiketter med nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsinstruktioner
- Monteret med PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Oversigt | Region 4: Arabisk, fransk, engelsk |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Orange |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |