Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
Brand: Azlon WGW538VTMLME
Beskrivelse
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Uudsletteligt udskrevet på flere sprog (baseret på region)
- Indeholder de globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
| 500 mL | |
| LDPE | |
| 163 mm | |
| 75 mm |
| Region 4: Arabisk, fransk, engelsk | |
| Grøn | |
| Metanol |
Videoer
-
Safety Venting Wash Bottles