Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 5
Description
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Uudsletteligt trykt på fire sprog (engelsk, fransk, tysk og spansk)
- Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk |
| Inkluderer | Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt |
| Materiale | LDPE |
| Længde (metrisk) | 33.07cm |
| Mængde | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 80 °C |
| Bredde (metrisk) | 19.08cm |
| Show More |