Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Artikelnummer. 12357512
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12357512
Brand: Azlon WGW541VTMLS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
  • Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Uudsletteligt udskrevet på flere sprog (baseret på region)
  • Indeholder de globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Oversigt Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Materiale LDPE
Lukningsfarve Orange
Højde (metrisk) 163 mm
Kemisk etiket Ethanol
Diameter (metrisk) 75 mm