Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Artikelnummer. 12126230
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12126230
Brand: Azlon WGW535VTML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
  • Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Uudsletteligt trykt på fire sprog (engelsk, fransk, tysk og spansk)
  • Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt
Materiale LDPE
Længde (metrisk) 25.4cm
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Bredde (metrisk) 24.1cm
Lukningsfarve Orange
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 5.6 cm
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk
Kemisk etiket Ethanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres