Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
Brand: Azlon WGW540VTML
Beskrivelse
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Uudsletteligt trykt på fire sprog (engelsk, fransk, tysk og spansk)
- Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
500 mL | |
Gennemskinnelig | |
Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt | |
33.07cm | |
–50 til 80 °C | |
Gul | |
Må ikke autoklaveres | |
Brede | |
5.6 cm | |
IMS | |
Kasket |
16,91 oz. | |
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | |
LDPE | |
5/PK | |
19.08cm | |
Ja | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Flersproget vaskeflaske med tryk | |
Polypropylen | |
Ja |