Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilerende vaskeflaske
Artikelnummer. 11349643
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Inkluderer:
Arabic, French, English Label
English, French, German, Spanish Label
French, German, Spanish Label
Norwegian, Danish, Swedish, English Label
Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt
Russian, Polish, German, English Label
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Lukningsfarve Inkluderer Pakningsstørrelse
11349643 500 mL Ethanol Orange Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
12116230 250 mL IMS Gul Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
11373514 250 mL Acetone Rød Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
12126230 250 mL Ethanol Orange Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
11383514 250 mL Metanol Grøn Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
12196220 250 mL Isopropanol Blå English, French, German, Spanish Label Pakke med 5
15307037 500 mL Acetone Rød Russian, Polish, German, English Label Pakke med 5
12327512 500 mL Acetone Rød Norwegian, Danish, Swedish, English Label Pakke med 5
12357512 500 mL Ethanol Orange Norwegian, Danish, Swedish, English Label Pakke med 5
15387037 500 mL Ethanol Orange Arabic, French, English Label Pakke med 5
15367037 500 mL Metanol Grøn Arabic, French, English Label Pakke med 5
15337037 500 mL Ethanol Orange Russian, Polish, German, English Label Pakke med 5
11329643 500 mL Acetone Rød French, German, Spanish Label Pakke med 5
15317037 500 mL Metanol Grøn Russian, Polish, German, English Label Pakke med 5
15357037 500 mL Acetone Rød Arabic, French, English Label Pakke med 5
15377037 500 mL Isopropanol Blå Arabic, French, English Label Pakke med 5
12397512 500 mL Metanol Grøn Norwegian, Danish, Swedish, English Label Pakke med 5
15327037 500 mL Isopropanol Blå Russian, Polish, German, English Label Pakke med 5
12550456 500 mL Metanol Grøn Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
11393514 500 mL IMS Gul Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
11303524 500 mL Isopropanol Blå Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11349643 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW541VTML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.41 DKK
    281.02 DKK / Pakke med 5
    Spare 361.39 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
  • Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Uudsletteligt trykt på fire sprog (engelsk, fransk, tysk og spansk)
  • Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt
Materiale LDPE
Længde (metrisk) 33.07cm
Mængde 5/PK
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Bredde (metrisk) 19.08cm
Lukningsfarve Orange
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 5.6 cm
Kemisk etiket Ethanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Form Cylindrisk
Engangs Reusable
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk