Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Vask flasker
- Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
Artikelnummer. 11329643
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etiket | Oversigt | Lukningsfarve | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11329643 | 500 mL | Acetone | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Rød | Pakke med 5 |
| 12116230 | 250 mL | IMS | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Gul | Pakke med 5 |
| 11373514 | 250 mL | Acetone | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Rød | Pakke med 5 |
| 12126230 | 250 mL | Ethanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Orange | Pakke med 5 |
| 11383514 | 250 mL | Metanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Grøn | Pakke med 5 |
| 12196220 | 250 mL | Isopropanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Blå | Pakke med 5 |
| 15307037 | 500 mL | Acetone | Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk | Rød | Pakke med 5 |
| 12327512 | 500 mL | Acetone | Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk | Rød | Pakke med 5 |
| 12357512 | 500 mL | Ethanol | Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk | Orange | Pakke med 5 |
| 15387037 | 500 mL | Ethanol | Region 4: Arabisk, fransk, engelsk | Orange | Pakke med 5 |
| 15367037 | 500 mL | Metanol | Region 4: Arabisk, fransk, engelsk | Grøn | Pakke med 5 |
| 15337037 | 500 mL | Ethanol | Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk | Orange | Pakke med 5 |
| 15317037 | 500 mL | Metanol | Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk | Grøn | Pakke med 5 |
| 15357037 | 500 mL | Acetone | Region 4: Arabisk, fransk, engelsk | Rød | Pakke med 5 |
| 15377037 | 500 mL | Isopropanol | Region 4: Arabisk, fransk, engelsk | Blå | Pakke med 5 |
| 12397512 | 500 mL | Metanol | Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk | Grøn | Pakke med 5 |
| 15327037 | 500 mL | Isopropanol | Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk | Blå | Pakke med 5 |
| 12550456 | 500 mL | Metanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Grøn | Pakke med 5 |
| 11393514 | 500 mL | IMS | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Gul | Pakke med 5 |
| 11303524 | 500 mL | Isopropanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Blå | Pakke med 5 |
| 11349643 | 500 mL | Ethanol | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk | Orange | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11329643
Leverandør
Azlon
Leverandørnr.
WGW537VTML
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Brug rabatkode 28036
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
425.39 DKK valid until 2026-08-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Uudsletteligt udskrevet på flere sprog (baseret på region)
- Indeholder de globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etiket | Acetone |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Lukketype | Kasket |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Form | Cylindrisk |
| Produkttype | Flersproget vaskeflaske med tryk |
| Vis mere Vis mindre |