Få mere at vide
Azlon™ Flersproget sikkerhedsventilationsvaskeflaske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11303524
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Oversigt:
Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk
Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk
Region 4: Arabisk, fransk, engelsk
Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Oversigt Lukningsfarve unitSize
11303524 500 mL Isopropanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Blå Pakke med 5
12116230 250 mL IMS Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Gul Pakke med 5
11373514 250 mL Acetone Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Rød Pakke med 5
12126230 250 mL Ethanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Orange Pakke med 5
11383514 250 mL Metanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Grøn Pakke med 5
12196220 250 mL Isopropanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Blå Pakke med 5
15307037 500 mL Acetone Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk Rød Pakke med 5
12327512 500 mL Acetone Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk Rød Pakke med 5
12357512 500 mL Ethanol Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk Orange Pakke med 5
15387037 500 mL Ethanol Region 4: Arabisk, fransk, engelsk Orange Pakke med 5
15367037 500 mL Metanol Region 4: Arabisk, fransk, engelsk Grøn Pakke med 5
15337037 500 mL Ethanol Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk Orange Pakke med 5
11329643 500 mL Acetone Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Rød Pakke med 5
15317037 500 mL Metanol Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk Grøn Pakke med 5
15357037 500 mL Acetone Region 4: Arabisk, fransk, engelsk Rød Pakke med 5
15377037 500 mL Isopropanol Region 4: Arabisk, fransk, engelsk Blå Pakke med 5
12397512 500 mL Metanol Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk Grøn Pakke med 5
15327037 500 mL Isopropanol Region 3: Russisk, polsk, tysk, engelsk Blå Pakke med 5
12550456 500 mL Metanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Grøn Pakke med 5
11393514 500 mL IMS Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Gul Pakke med 5
11349643 500 mL Ethanol Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Orange Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11303524 Leverandør Azlon Leverandørnr. WGW539VTML
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og brug en række opløsningsmidler med flersprogede etiketter for forbedret sikkerhed. Azlon Flersprogede LDPE-ventilationsvaskeflasker fås i fire forskellige flersprogede mærkningskombinationer. Etiketter med opløsningsmiddelindhold svarer til farvekodede låg for nem identifikation i en række forskellige indstillinger.
  • Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med den patenterede DripLok™ dampudluftningsventil, der forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Uudsletteligt udskrevet på flere sprog (baseret på region)
  • Indeholder de globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Polypropylenhætter og farvede næb med fin dyseende for at styre strålen nøjagtigt
Materiale LDPE
Længde (metrisk) 33.07cm
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Bredde (metrisk) 19.08cm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 5.6 cm
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk
Kemisk etiket Isopropanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres