Få mere at vide
Azlon™ LDPE Gram pletvaskeflasker
Artikelnummer. 12831464
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12831464 250 mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12831464 Leverandør Azlon Leverandørnr. WGW0255V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    256.48 DKK / Pakke med 5
    Spare 54.52 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Formærket med Gram-farveopløsninger, advarselsmærkater og brugsanvisninger
  • Formærket med Gram-farveopløsninger, advarselsmærkater og brugsanvisninger
  • Med patenteret DripLok™ dampudluftningsteknologi
  • Sættet med fem vaskeflasker er trykt med: - Krystalviolet opløsning - Lugols jodopløsning - Gramjodopløsning - Gramfarve/affarvningsopløsning - Safraninopløsning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Til Gram-farvning
Inkluderer Fem vaskeflasker trykt med følgende information: krystalviolet opløsning, Lugols jodopløsning, jodopløsning Gram, gramfarve/affarvningsopløsning, safraninopløsning
Materiale LDPE
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Lukketype Dampudluftning
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Produkttype Vaskeflaske