Få mere at vide
Azlon™ Industriel HDPE-tragt
Artikelnummer. p-8001796
Diameter (metrisk) Øverst:
80mm
100mm
120mm
140mm
180mm
230mm
245mm
290mm
380mm
Diameter (metrisk) stilk:
9mm
11mm
12mm
13mm
17mm
21mm
24mm
27mm
36mm
Højde (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11363664
Brand: Azlon FWC104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polyethylen og ubrydelig ved normal brug. Azlon™ Industrielle HDPE-tragte er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild.
  • Stive industritragte i polyethylen
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Diameter (metrisk) stilk 11mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 102 mm