Få mere at vide
Azlon™ Industriel HDPE-tragt
Artikelnummer. 11383664
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245 mm
290 mm
380 mm
Diameter (metrisk) stilk:
9 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Højde (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Højde (metrisk) unitSize
11383664 180 mm 17 mm 181 mm Pakke med 5
11363664 100 mm 11 mm 102 mm Pakke med 10
11373664 120 mm 12 mm 121 mm Pakke med 10
10575115 230 mm 21 mm 226 mm Pakke med 5
12044837 140 mm 13 mm 141 mm Pakke med 5
11393664 245 mm 24 mm 239 mm Hver
10504355 290 mm 27 mm 277 mm -
12090773 380 mm 36 mm 351 mm Hver
12511456 80 mm 9 mm 80 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11383664 Leverandør Azlon Leverandørnr. FWC110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polyethylen og ubrydelig ved normal brug. Azlon™ Industrielle HDPE-tragte er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild.
  • Stive industritragte i polyethylen
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 180 mm
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Diameter (metrisk) stilk 17 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 181 mm