Få mere at vide
Azlon™ Industriel HDPE-tragt
Artikelnummer. 10575115
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245 mm
290 mm
380 mm
Diameter (metrisk) stilk:
9 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Højde (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10575115
Brand: Azlon FWC112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polyethylen og ubrydelig ved normal brug. Azlon™ Industrielle HDPE-tragte er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild.
  • Stive industritragte i polyethylen
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 230 mm
Kapacitet (metrisk) 2750 mL
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 226 mm