Få mere at vide
Azlon™ Industriel HDPE-tragt
Beskrivelse
Konstrueret af polyethylen og ubrydelig ved normal brug. Azlon™ Industrielle HDPE-tragte er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild.
- Stive industritragte i polyethylen
- Ubrydelig ved normal brug
- Har lige sidede øvre fælge for at forhindre spild
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 290 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5500 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 277 mm |