Få mere at vide
Azlon™ Imhoff sedimenteringskegle af plast
Artikelnummer. 12053374
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12053374 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12053374 Leverandør Azlon Leverandørnr. SWX008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1146.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 408.67 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Farveløs kegle lavet af transparent styren-acrylonitril S.A .N polymer med støbte inddelinger
  • Farveløs, gennemsigtig SA N-kegle med støbte inddelinger
  • Graderinger fra 2mL til 1.000mL (i blandede gradueringer)
  • Den nederste ende har en prop (reserve inkluderet) for at lette udtagning af prøve og rengøring
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12672
Volumen (metrisk) 1000 ml
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af mængden af sediment i spildevand eller industriaffald
Uddannet 2 til 1000 ml
Inkluderer Prop
Materiale Plast