Få mere at vide
Azlon™ Polyurethan isspande med låg
Beskrivelse
Velegnet til brug med vandis, tøris og saltopløsninger
- Isspande af polyurethanskum med sort, grøn og blå hud
- Ideel til at adskille arbejdsområder efter farve
- Integrerede håndtag gør det nemt at løfte og bære
- Ottekantet form for nem stabling og stabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 185 mm |
| Bredde (metrisk) | 330 mm |
| Vægt (metrisk) | 1200 g |
| Design | Ottekantet |
| Materiale | Polyurethan |
| Produkttype | Isspand |
| Farve | Grøn |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |