Få mere at vide
Azlon™ Polyurethan isspande med låg
Artikelnummer. 11339623
Skift visning
Farve:
Bleg blå
Grøn
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11339623 Sort Hver
12081912 Bleg blå Hver
12091912 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339623 Leverandør Azlon Leverandørnr. IBB001P
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Velegnet til brug med vandis, tøris og saltopløsninger
  • Isspande af polyurethanskum med sort, grøn og blå hud
  • Ideel til at adskille arbejdsområder efter farve
  • Integrerede håndtag gør det nemt at løfte og bære
  • Ottekantet form for nem stabling og stabilitet
Tekniske data
Højde (metrisk) 185 mm
Bredde (metrisk) 330 mm
Vægt (metrisk) 1200 g
Design Ottekantet
Materiale Polyurethan
Produkttype Isspand
Farve Sort
Kapacitet (metrisk) 4.5 L