Få mere at vide
Azlon™ HDPE gennemskinnelige, graduerede firkantede flasker med proplåg
Artikelnummer. 11323504
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11323504 2000 mL Pakke med 5
10054164 25 mL Pakke med 10
10574725 50 mL Pakke med 10
10574915 100 mL -
10115044 250 mL Pakke med 10
11303504 500 mL Pakke med 10
11313504 1000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11323504 Leverandør Azlon Leverandørnr. BGE342P
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse graduerede firkantede flasker. Azlon™ HDPE gennemskinnelige, graduerede firkantede flasker med proplåg er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse graduerede firkantede flasker. AzlonTM HDPE gennemsigtige, graduerede firkantede flasker med proplåg er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Kraftige firkantede flasker med propforsegling og skruelåg
  • Hætter, der er lette at gribe, har vippe til at fastgøre ledningssikkert til nakken
  • Støbte inddelinger til omtrentlig volumenmåling
  • Pladsbesparende design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 67,63 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Til brug med (applikation) Til flydende eller fast brug
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 130mm
nr. pr. pakke 5/PK
Bredde (metrisk) 98mm
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Certificeringer/compliance EU; USA
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 215 mm
Produkttype Gradueret firkantet flaske
Bredde (engelsk) 3,86 tommer.
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Højde (engelsk) 8,46 tommer.
Diameter (metrisk) 58 mm (indvendig hals)
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres