Få mere at vide
Azlon™ HDPE gennemskinnelige, graduerede firkantede flasker med proplåg
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse graduerede firkantede flasker. AzlonTM HDPE gennemsigtige, graduerede firkantede flasker med proplåg er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Kraftige firkantede flasker med propforsegling og skruelåg
- Hætter, der er lette at gribe, har vippe til at fastgøre ledningssikkert til nakken
- Støbte inddelinger til omtrentlig volumenmåling
- Pladsbesparende design
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 44 mm |
| Til brug med (applikation) | Til flydende eller fast brug |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 80mm |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Bredde (metrisk) | 67mm |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |