Få mere at vide
Azlon™ HDPE gennemskinnelige, graduerede firkantede flasker med proplåg
Artikelnummer. 10574915
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10574915
Brand: Azlon BGE224P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse graduerede firkantede flasker. Azlon™ HDPE gennemskinnelige, graduerede firkantede flasker med proplåg er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse graduerede firkantede flasker. AzlonTM HDPE gennemsigtige, graduerede firkantede flasker med proplåg er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Kraftige firkantede flasker med propforsegling og skruelåg
  • Hætter, der er lette at gribe, har vippe til at fastgøre ledningssikkert til nakken
  • Støbte inddelinger til omtrentlig volumenmåling
  • Pladsbesparende design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Til brug med (applikation) Til flydende eller fast brug
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 48mm
nr. pr. pakke 10/PK
Bredde (metrisk) 45mm
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Certificeringer/compliance EU; USA
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 88 mm
Produkttype Gradueret firkantet flaske
Bredde (engelsk) 1,77 tommer.
Længde (engelsk) 1,89 tommer
Højde (engelsk) 3,46 tommer.
Diameter (metrisk) 34 mm (indvendig hals)
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres