Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ HDPE gennemskinnelige graduerede firkantede flasker med blå skruelåg
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Pladsbesparende design
- Letvægts firkantede flasker med propforsegling og blåt skruelåg
- Støbte inddelinger til omtrentlig volumenmåling
- Hals ID: 58mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 58 mm |
| Til brug med (applikation) | Flydende eller fast brug |
| Inkluderer | Stiktætning og blå skruelåg |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 75mm |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Bredde (metrisk) | 75mm |
| Vis mere |