Få mere at vide
Azlon™ HDPE runde flasker med bred hals
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse runde plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM HDPE bredhalsede runde flasker er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Lækagesikkert, linerfrit design
- Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
- God kemisk resistens
- Leveres i krympeemballage
- SP I. genbrugskoder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 32 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |