Få mere at vide
Azlon™ HDPE runde flasker med bred hals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10635515
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10635515
Brand: Azlon™ BWH1000PN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse runde plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ HDPE bredhalsede runde flasker er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Lækagesikkert linerfrit design har glatte indre konturer for effektiv hældning.
Brug disse runde plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM HDPE bredhalsede runde flasker er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Leveres i krympeemballage
  • SP I. genbrugskoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 55 mm
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 5/PK
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 205 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 8,07 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres