Få mere at vide
Azlon™ HDPE, flasker med smal hals
Artikelnummer. 10258024
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10258024 5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10258024 Leverandør Azlon Leverandørnr. BGH022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.90 DKK
    225.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.95 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Til brug med: Ideel til bulk opbevaring og transport af væsker. Velegnet til applikationer i kontakt med fødevarer.; Farve: Hvid
  • Forhøjede gradueringer og gennemskinnelig farve muliggør hurtig visuel volumenvurdering
  • Skruelåg giver sikker opbevaring
  • Udstyret med bærehåndtag for nem transport og fast greb
  • Velegnet til ansøgninger om fødevarekontakt i henhold til amerikanske regler
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 49 mm
Til brug med (applikation) Ideel til bulk opbevaring og transport af væsker. Velegnet til applikationer i kontakt med fødevarer.
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) med lukning 330 mm
Inkluderer Lukning, bærehåndtag
Materiale HDPE
Hals stil Smal
Form Cylindrisk