Få mere at vide
Azlon™ HDPE, flasker med smal hals
Artikelnummer. 10596855
:
Rund; Kapacitet: 50L; Højde: 700mm; ID: 80 mm
Artikelnummer. 10596855
Brand: Azlon BGH028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Ideel til bulk opbevaring og transport af væsker. Velegnet til applikationer i kontakt med fødevarer.; Farve: Hvid
  • Forhøjede gradueringer og gennemskinnelig farve muliggør hurtig visuel volumenvurdering
  • Skruelåg giver sikker opbevaring
  • Udstyret med bærehåndtag for nem transport og fast greb
  • Velegnet til ansøgninger om fødevarekontakt i henhold til amerikanske regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 13 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 L
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 80 mm
Til brug med (applikation) Ideel til bulk opbevaring og transport af væsker. Velegnet til applikationer i kontakt med fødevarer.
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) med lukning 700 mm
Inkluderer Lukning, bærehåndtag
Materiale HDPE
Hals stil Smal
Form Cylindrisk