Få mere at vide
Azlon™ HDPE, smalhalset aspiratorflaske
Artikelnummer. 10696105
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10696105 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10696105 Leverandør Azlon Leverandørnr. BGH036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.70 DKK
    541.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.74 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til brug med: Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker/destilleret vand osv.; Farve: Hvid
  • Forhøjede gradueringer og gennemskinnelig farve
  • Glat fungerende lækagesikre stophaner
  • Robust bærehåndtag giver nem transport
  • Skruelåg til sikker opbevaring
  • Overholder USFDAs retningslinjer for fødevarekontakt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 49 mm
Til brug med (applikation) Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker/destilleret vand mv.
Højde (metrisk) med lukning 380 mm
Inkluderer Lukning
Materiale HDPE
Hals stil Smal
Produkttype Aspirator flaske
Form Ottekantet