Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ HDPE måleske
Artikelnummer. 11367784
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
350 mm
405 mm
Kapacitet (metrisk):
150 ml
750 ml
1250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11367784 405 mm 1250 ml Hver
11343724 250 mm 150 ml Pakke med 5
12094618 350 mm 750 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367784 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. SWL040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    168.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.54 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Robust, men letvægts-ske af polyethylen. De Azlon™ HDPE-måleske er kemisk resistent og velegnet til fødevarekontakt.
  • Robuste scoops i naturligt stift polyethylen
  • Letvægts med god kemikalieresistens
  • Madsikker
Tekniske data
Produkttype Måleske
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 1250 ml
Længde (metrisk) 405 mm