Få mere at vide
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Artikelnummer. 10749365
Skift visning
Kapacitet: 1L
Artikelnummer.
10749365 Kapacitet: 1L
1 options
Artikelnummer. 10749365 Leverandør Azlon Leverandørnr. JGH140
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kapacitetsmåling: 1 L
  • Let og robust
  • Korrosionsbestandig
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA FDA regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Dimensioner (L x B x H) 124 x 72 x 163mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Jerry Can