Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE tykvægshylster, B-længde til Europa
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af PTFE med en solid skulder for nem håndtering og en samlet robust konstruktion til gentagen brug.
- Selvudløsende forsegling for at forhindre fastklæbning
- Velegnet til højvakuum ved brug af tværgående trapezformede tætningsringe på kontaktfladerne
- Brug op til 280 °C (540 °F)
- Lækagerate:< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
- Eliminerer behovet for fedt
- Ærmer er inerte
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Forhindrer klæbning, eliminerer brug af fedt |
| Til brug med (udstyr) | Slebne glassamlinger |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 5 Pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Tykkelse | 0.5mm |
| Standard konusled nr. | 19/26 |
| Type | Stiv ærme |