Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ HDPE, bredhalset aspiratorflaske
Beskrivelse
Til brug med: Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker og bulkopbevaring eller transport af væsker og pulvere
Funktioner:
- Stor kapacitet
- Bred åbning for nem påfyldning
- Skru låg med vandtæt gummiforsegling for at forhindre lækage og spild
- Lækagesikker stophane
- Bærehåndtag for let løft
- Bænktop dispensering
- Bulk opbevaring
- Transportation (Transport)
- Væsker
- Pulvere
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 240 mm |
| Til brug med (applikation) | Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker og bulkopbevaring eller transport af væsker og pulvere |
| Højde (metrisk) med lukning | 415 mm |
| Inkluderer | Lukning, bærehåndtag |
| Materiale | HDPE |
| Hals stil | Brede |
| Produkttype | Aspirator flaske |
| Form | Cylindrisk |