Få mere at vide
Azlon™ HDPE, smalhalset aspiratorflaske
:
Kapacitet: 25L; Smal hals
Description
Til brug med: Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker/destilleret vand osv.
- Forhøjede gradueringer og gennemskinnelig farve
- Glat fungerende lækagesikre stophaner
- Robust bærehåndtag giver nem transport
- Skruelåg til sikker opbevaring
- Overholder USFDAs retningslinjer for fødevarekontakt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 80 mm |
| Til brug med (applikation) | Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker/destilleret vand mv. |
| Højde (metrisk) med lukning | 580 mm |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | HDPE |
| Hals stil | Smal |
| Produkttype | Aspirator flaske |
| Form | Cylindrisk |