Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen, kraftig kar med stophane
Artikelnummer. 11303464
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11303464 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11303464 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BNP10A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    459.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.67 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Til brug med: Til nem placering på hylder eller bordplade; Autoklaverbar; Farve: Hvid (gennemsigtig)
  • Produkterne deltager i My Green Lab Label-programmet ACT . Etiketten ACT er det førende øko-mærke for laboratorieprodukter, der sikrer ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed (ACT) for at muliggøre bæredygtig laboratorieindkøb.
  • Carjon og låg er fremstillet af regulatorisk kompatibel polypropylen (PP) med mulighed for lækagesikre, kraftig stophane fremstillet af USP klasse VI-kompatibel PP-harpiks for sikker og nem væskedosering.
  • Pålidelig ydeevne, hver dag: Fra medieforberedelse til håndtering af store mængder af væsker AZLON™ leverer karlonger pålidelig og brugervenlig ydeevne, når væskehåndtering er relevant.
  • Letvægt og holdbart: AZLON™ karjonger, lavet af højkvalitets PP, er holdbare, knuseresistente og lette – perfekt til travle laboratorier.
  • Designet til brugervenlighed og sikkerhed: Ergonomiske håndtag sikrer et sikkert greb, den kompakte firkantede profil giver fremragende stabilitet på bænken eller under transport, samtidig med at værdifuld laboratorieplads optimeres; med tilføjelsen af en valgfri lækagesikker afbrydelseshane understøtter vores kar sikker og kontrolleret dosering.
  • Praktiske funktioner, der understøtter din arbejdsgang: Formstøbte graderinger muliggør nem volumenstyring, kapsler til 10L og 20L baljonger har støbte boreføringer for nem placering af prober, fødeledninger og væskeaspiration, og den valgfrie lækagesikre kraftige stophane åbner og lukker på et kvart omdrejning.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Naturlig (gennemsigtig)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til nem placering på hylder eller bordplade
Højde (metrisk) med lukning 360 mm
Inkluderer Lukning, støbt bærehåndtag
Materiale Polypropylen
Mundstil Brede
Produkttype Carboy med stophane
Form Ottekantet
Sterilitet Ikke-steril