Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen, kraftig aspiratorflaske
Artikelnummer. 11393454
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11393454 5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11393454 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BNP05A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.30 DKK
    349.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.14 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til brug med: Til nem placering på hylder eller bordplade; Autoklaverbar; Farve: Hvid (gennemsigtig)
  • Forhøjede gradueringer og gennemskinnelig farve understøtter visuel volumenvurdering
  • Kraftig lækagesikker stophane åbner og lukker i en kvart omgang
  • Støbt integreret bærehåndtag giver nem transport
  • Autoklaverbar på grund af polypropylensammensætning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Hvid (gennemsigtig)
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Til nem placering på hylder eller bordplade
Højde (metrisk) med lukning 270 mm
Inkluderer Lukning, støbt bærehåndtag
Materiale Polypropylen
Mundstil Wide
Produkttype Aspirator flaske
Form Ottekantet
Sterilitet Non-sterile