Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ HDPE, bredhalset aspiratorflaske
Artikelnummer. 10359554
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10359554 100 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10359554 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BWX072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5095.00 DKK
    4219.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 875.35 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Til brug med: Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker og bulkopbevaring eller transport af væsker og pulvere
Funktioner:
  • Stor kapacitet
  • Bred åbning for nem påfyldning
  • Skru låg med vandtæt gummiforsegling for at forhindre lækage og spild
  • Lækagesikker stophane
  • Bærehåndtag for let løft
Bruger:
  • Bænktop dispensering
  • Bulk opbevaring
  • Transportation (Transport)
  • Væsker
  • Pulvere
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 26 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 240 mm
Til brug med (applikation) Til bordtopdispensering af almindelige laboratorievæsker og bulkopbevaring eller transport af væsker og pulvere
Højde (metrisk) med lukning 770 mm
Inkluderer Lukning, bærehåndtag
Materiale HDPE
Hals stil Brede
Produkttype Aspirator flaske
Form Cylindrisk