Få mere at vide
Azlon™ Gasleveringsrør
Beskrivelse
- Forbøjede stive polypropylen-leveringsrør
- Ubrydelig ved normal brug
- Velegnet til mange typer gasopsamlingsforsøg i skoler og universiteter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,23 tommer |
| Samlet længde (engelsk) | 11,41 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Mange typer gasopsamlingseksperimenter i skoler og universiteter |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttype | Proppet gasleveringsrør |