Få mere at vide
Azlon™ Gasleveringsrør
Artikelnummer. 12663012
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Produkttype:
Dobbelt bøjet gasleveringsrør
Gasleveringsrør
Proppet gasleveringsrør
Sidearm gasleveringsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
12663012 205 mm Gasleveringsrør Pakke med 5
12673012 290 mm Proppet gasleveringsrør Pakke med 5
12683012 335 mm Sidearm gasleveringsrør Pakke med 5
12693012 475 mm Dobbelt bøjet gasleveringsrør Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12663012 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. DT001
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Polypropylenkonstruktion. Azlon™ Gasleveringsrør er ideelle alternativer til skrøbelige glasalternativer.
  • Forbøjede stive polypropylen-leveringsrør
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Velegnet til mange typer gasopsamlingsforsøg i skoler og universiteter
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 8 tommer
Samlet længde (metrisk) 205 mm
Til brug med (applikation) Mange typer gasopsamlingseksperimenter i skoler og universiteter
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Gasleveringsrør