Få mere at vide
Sæt med 11 smalle spidsstifter til Azlon™ vægmonteret dræningsstativ
Artikelnummer. 12093431
Skift visning
Diameter (engelsk) Ydre:
0,23 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
12093431 0,23 tommer 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 12093431 Leverandør Azlon Leverandørnr. WRP002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    304.04 DKK / 1 sæt
    Spare 88.96 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Smalle spidspegs til brug med Azlon™ dræningsstativ
Smalle spidspegs til brug med Azlon™ dræningsstativ
  • Stiftene sættes simpelt på plads på bagpladen og placeres, så forskellige størrelser laboratorieudstyr kan passe på stativet
  • Vandet opsamles i en trug ved bunden af stativet og drænes væk via en gummislange, som kan ledes ind i den nærliggende vask eller beholder
  • Leveres med vægmonteringstilbehør
  • Måler cirka 650 mm i højden x 450 mm i bredden
  • Et sæt smalle pinde til reagensglas og volumetriske kolber findes også
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Afløbsstativ
Diameter (engelsk) Ydre 0,23 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Produkttype Narrow Peg