Få mere at vide
Azlon™ Disposal Bins
Artikelnummer. p-8376019
Højde (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredde (metrisk):
23 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12050133
Brand: Azlon™ DBG001P
Til sikker bortskaffelse af knust glas
  • Self assembly rigid boxes for safe disposal of broken glass
  • Glass is safely held in strong leak proof and puncture resistant LDPE liner
  • Lid has an integral waste flap for easy use and has a sealing feature for use when full
  • Boxes are clearly printed with instructions for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 L
Farve Translucent
Højde (metrisk) 70 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Form Rectangular
Bredde (metrisk) 30 cm
Til brug med (applikation) Safe Disposal of Broken Glass
Monteringstype Free Standing
Produkttype Disposal Bin